Przejdź do
1013749
USP
Aloin B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(10R)-10-β-D-Glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9(10H)-anthracenone, Isobarbaloin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.39
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
3310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
(pharmaceutical small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13?,14-,17?,19?,20?,21?/m0/s1
InChI key
AFHJQYHRLPMKHU-QVLOPWTGSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL83206
Aloin B United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1013749
Aloin B
Aloin B phyproof® Reference Substance
PHL83206
Aloin B
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
application(s)
(pharmaceutical small molecule)
application(s)
food and beverages
format
neat
format
neat
agency
USP
agency
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aloin B
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)