Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
15 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5540,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
aminosalicylic acid
manufacturer/tradename
USP
mp
240 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1cccc(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChI key
IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| grade pharmaceutical primary standard | grade TraceCERT®, certified reference material |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical small molecule |
| format neat | format - |
| mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) |
| API family aminosalicylic acid | API family mesalazine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Aminosalicylic Acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?