Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
40 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
7610,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
amitraz
manufacturer/tradename
USP
mp
114-118 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)Nc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
JOFDPSBOUCXJCC-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description 97% |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| API family amitraz | API family amitraz | API family amitraz | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ZWIĄZEK POKREWNY AMITRAZIE A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?