Przejdź do
1031004
USP
Chlorowodorek amodiaquiny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Amodiaquin dihydrochloride dihydrate, 4-([7-Chloro-4-quinolinyl]amino)-2-([diethylamino]methyl)phenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22ClN3O · 2HCl · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.81
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
amodiaquine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.CCN(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
InChI
1S/C20H22ClN3O.ClH.H2O/c1-3-24(4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19;;/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H;1H2
InChI key
AOFIMJMWPZOPAJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny chlorowodorku amodiaquiny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Amodiaquine
  • Amodiaquine Hydrochloride
  • Amodiaquine Hydrochloride Tablets
  • Tabletki fosforanu chlorochiny
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2344A2799
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
analytical standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
API family
amodiaquine
API family
amodiaquine
API family
-
agency
USP
agency
traceable to USP 1031004
agency
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)