Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
3.22 (185 °C, vs air)
vapor pressure
0.7 mmHg ( 25 °C)
API family
aniline
autoignition temp.
1139 °F
expl. lim.
11 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n
bp
184 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
density
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aniline
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Narządy docelowe
Blood
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
62-53-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?