Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

1138212

USP

Clioquinol Related Compound A

United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto

Informacje o tej pozycji

Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.60
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


grade

pharmaceutical primary standard

agency

USP

API family

clioquinol

manufacturer/tradename

USP

application(s)

pharmaceutical small molecule

format

neat

General description

Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.

Analysis Note

These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.

Other Notes

Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Porównaj podobne pozycje

Wyświetl pełne porównanie

Pokaż różnice

1 of 1

Ta pozycja
113822311910111545090
description

United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

description

United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

description

United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

description

United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

grade

pharmaceutical primary standard

grade

pharmaceutical primary standard

grade

pharmaceutical primary standard

grade

pharmaceutical primary standard

manufacturer/tradename

USP

manufacturer/tradename

USP

manufacturer/tradename

USP

manufacturer/tradename

USP

application(s)

pharmaceutical small molecule

application(s)

pharmaceutical small molecule

application(s)

pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical

application(s)

pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule

format

neat

format

neat

format

neat

format

mixture

agency

USP

agency

USP

agency

USP

agency

USP

API family

clioquinol

API family

clioquinol

API family

dicylomine

API family

plastic additive


Piktogramy

Exclamation markEnvironment

Słowo ostrzegawcze

Warning

Kody zagrożeń

Hazard Classifications

Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1

Klasa składowania

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów