Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1(OCO2)=C2C=C(CC[N+]3=C4C=C5C(C(OCO6)=C6C=C5)=C3)C4=C1.[Cl-]
InChI
1S/C19H14NO4.ClH/c1-2-16-19(24-10-21-16)14-8-20-4-3-12-6-17-18(23-9-22-17)7-13(12)15(20)5-11(1)14;/h1-2,5-8H,3-4,9-10H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
LUXPUVKJHVUJAV-UHFFFAOYSA-M
General description
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename PhytoLab |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade primary reference standard |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) metabolomics | application(s) - |
| format neat | format - | format - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| agency USP | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coptisine chloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?