Przejdź do
1151935
USP
Chlorek 3-O-glukozydu cyjanidyny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Kuromanin chloride, Asterin, Chrysanthemin, Cyanidin 3-O-glucoside chloride, Glucocyanidin chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
15 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21ClO11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
484.84
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
4450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
anthocyanins, cyanidin chloride
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC3=C([O+]=C2C4=CC(O)=C(O)C=C4)C=C(O)C=C3O)O[C@H](CO)[C@H]1O.[Cl-]
InChI
1S/C21H20O11.ClH/c22-7-16-17(27)18(28)19(29)21(32-16)31-15-6-10-12(25)4-9(23)5-14(10)30-20(15)8-1-2-11(24)13(26)3-8;/h1-6,16-19,21-22,27-29H,7H2,(H3-,23,24,25,26);1H/t16-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1
InChI key
YTMNONATNXDQJF-UBNZBFALSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Chlorek 3-O-glukozydu cyjanidyny, wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Suchy ekstrakt z owoców bzu czarnego
  • Sproszkowany ekstrakt z borówki czarnej
  • Suchy ekstrakt z soku z owoców żurawiny w kapsułkach
  • Suchy ekstrakt z soku z owoców żurawiny
  • Suchy sok z owoców żurawiny
  • Owoce żurawiny w proszku
  • Sok z owoców żurawiny
Biochem/physiol Actions
Anthocyanin. Antioxidant. Studied for its neuroprotective property.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL896165297640796
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
API family
anthocyanins, cyanidin chloride
API family
-
API family
-
API family
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)