Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
copolymers, cyclic olefin copolymer
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C21CC(CC2)C=C1.C=C
InChI
1S/C7H10.C2H4/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-2/h1-2,6-7H,3-5H2;1-2H2
InChI key
SFFFIHNOEGSAIH-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description (TOPAS«), granule, 3 mm nominal granule size, weight 500 g, grade topas 5013l-10 | description (TOPAS«), granule, 4 mm nominal granule size, weight 1000 g |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename Goodfellow 215-665-05 | manufacturer/tradename Goodfellow 147-742-05 |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| API family copolymers, cyclic olefin copolymer | API family cyclic olefin copolymer | API family - | API family - |
| agency USP | agency USP | agency - | agency - |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?