Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
4 (vs air)
vapor pressure
15.5 mmHg ( 25 °C)
autoignition temp.
865 °F
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
SMILES string
CCCC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description natural, ≥98%, FCC, FG | description analytical standard | description 99% |
| grade pharmaceutical primary standard | grade natural, Kosher, Halal, Fragrance grade, FG | grade analytical standard | grade - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| refractive index n20/D 1.392 (lit.) | refractive index n20/D 1.392 (lit.) | refractive index n20/D 1.393, n20/D 1.392 (lit.) | refractive index n20/D 1.392 (lit.) |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) flavors and fragrances | application(s) cleaning products | application(s) - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| vapor density 4 (vs air) | vapor density 4 (vs air) | vapor density 4 (vs air) | vapor density 4 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl butyrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?