Przejdź do
1283302
USP
Sól sodowa foskarnetu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Sodium phosphonoformate tribasic hexahydrate, Foscarnet, Phosphonoformic acid trisodium salt hexahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2O3PCO2Na · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.04
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
foscarnet
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P([O-])([O-])=O
InChI
1S/CH3O5P.3Na.6H2O/c2-1(3)7(4,5)6;;;;;;;;;/h(H,2,3)(H2,4,5,6);;;;6*1H2/q;3*+1;;;;;;/p-3
InChI key
ILRVASBWNRYBFD-UHFFFAOYSA-K
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny Foscarnet sodium USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1436BP623P6801
Foscarnet sodium British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP623
Foscarnet sodium
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
agency
USP
agency
traceable to Ph. Eur. F0389000, traceable to USP 1283302
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sól sodowa foskarnetu
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Muta. 2 - STOT RE 2
Narządy docelowe
Kidney,Bone
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)