Przejdź do
1349670
USP
Isonaringin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(RS)-5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-3,4-dihydro-2H-chromen-7-yl 6-O-(α-L-rhamnopyranosyl)-β-D-glucopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
30 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H32O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
580.53
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
4440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
naringin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Isonaringin USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Hesperidin
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001378PHL89739CDS003175
USP
USP
1349670
Isonaringin
Naringin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001378
Naringin
Naringin phyproof® Reference Substance
PHL89739
Naringin
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
description
AldrichCPR
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
API family
naringin
API family
naringin
API family
-
API family
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)