Przejdź do zawartości
1354411
USP
Ixabepilone Mieszanina przydatności systemu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ixabepilone
manufacturer/tradename
USP
availability
not available in (Sales restrictions may apply)
application(s)
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
2-8°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej produkt. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej produkt.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Karty SDS wydane przez USP można znaleźć tutaj.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Narządy docelowe
Gastro-intestinal system,hematopoietic system,Nervous system,lymphatic system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)