Przejdź do
1356599
USP
Olej z kryla
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Olej Euphasia superba
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
krill oil
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NIST80371443952PHR2881
USP
USP
1356599
Olej z kryla
vibrant-m
NIST8037
Olej z kryla
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
NIST®SRM®
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, reference material
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
-
format
neat
format
-
agency
USP
agency
-
agency
USP
agency
traceable to USP 1443952
API family
krill oil
API family
-
API family
mineral oil
API family
mineral oil
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Olej z kryla
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)