Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1750,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)O.C[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)O.[C@@H]([C@H](C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O
InChI
InChI=1S/2C7H15NO3.C4H6O6/c2*1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*6,9H,4-5H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t2*6-;1-,2-/m111/s1
InChI key
GADIJPCDIWZEMB-BTNVMJJCSA-N
General description
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| agency USP | agency USP | agency - | agency traceable to USP 1359903, traceable to Ph. Eur. L0399900 |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
>392.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 200 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?