Przejdź do
1444106
USP
Mirabegron
Synonim(y):
(2-(2-Aminothiazol-4-yl)-N-[4-(2-{[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino}ethyl)phenyl]acetamide)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.51
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
mirabegron
manufacturer/tradename
USP
format
neat
storage temp.
2-30°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14441551444117BP1313
USP
USP
1444106
Mirabegron
Mirabegron British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1313
Mirabegron
description
-
description
-
description
-
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
agency
USP
agency
USP
agency
USP
agency
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
API family
mirabegron
API family
mirabegron
API family
mirabegron
API family
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mirabegron
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)