Przejdź do
1457414
USP
Naproxen Related Compound K
Synonim(y):
(1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32120505
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
naproxen
manufacturer/tradename
USP
format
neat
storage temp.
2-30°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1A0860014573011441288
Naproxen United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1457301
Naproxen
description
-
description
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
agency
USP
agency
USP
agency
USP
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naproxen Related Compound K
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)