Przejdź do
1463472
USP
Nilutamid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Nilutamide, 5,5-Dimethyl-3-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,4-imidazolidinedione, Anandron, RU-23908
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10F3N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.22
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
nilutamide
manufacturer/tradename
USP
SMILES string
CC1(C)NC(=O)N(c2ccc(c(c2)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O)C1=O
InChI
1S/C12H10F3N3O4/c1-11(2)9(19)17(10(20)16-11)6-3-4-8(18(21)22)7(5-6)12(13,14)15/h3-5H,1-2H3,(H,16,20)
InChI key
XWXYUMMDTVBTOU-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Karty SDS wydane przez USP można znaleźć tutaj.
Mogą obowiązywać ograniczenia sprzedaży.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3214Y0000829N8534
USP
USP
1463472
Nilutamid
vibrant-m
Y0000829
Nilutamide
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
solid
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
API family
nilutamide
API family
-
API family
nilutamide
API family
-
agency
USP
agency
traceable to USP 1463472
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nilutamid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)