Przejdź do zawartości
1484009
USP
Oxtriphylline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Choline theophyllinate, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium salt with 3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H21N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.33
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
oxtriphylline
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[N+](CCO)(C)(C)C.[nH]1c2c(nc1)C(=O)N(C(=O)N2C)C
InChI
1S/C7H8N4O2.C5H14NO/c1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13;1-6(2,3)4-5-7/h3H,1-2H3,(H,8,9);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1
InChI key
RIKWPUSWRKPQAB-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Oxtriphylline USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)