Przejdź do
1485001
USP
Oksybenzon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone, Oxybenzone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H3(OCH3)COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.24
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1913145
eCl@ss:
39023842
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
oxybenzone
manufacturer/tradename
USP
bp
150-160 °C/5 mmHg (lit.)
mp
62-64 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
COc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3
InChI key
DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny Oxybenzone USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Dioxybenzone i Oxybenzone Cream
  • Korzeń Dong Quai
  • Korzeń Dong Quai w proszku
  • Oksybenzon
  • Kłącze lubczyku syczuańskiego
  • Kłącze lubczyku syczuańskiego w proszku
  • Kwiatostan dziurawca zwyczajnego
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
59647H36206PHR1074
Oksybenzon United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1485001
Oksybenzon
Oxybenzone analytical standard
Supelco
59647
Oxybenzone
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
analytical standard
description
98%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
mp
62-64 °C (lit.)
mp
62-64 °C (lit.)
mp
62-64 °C (lit.)
mp
62-64 °C (lit.)
API family
oxybenzone
API family
-
API family
-
API family
oxybenzone
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oksybenzon
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)