Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H29NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.44
UNSPSC Code:
41116107
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C19H29NO2/c1-13-17-11-14-5-6-15(21)12-16(14)19(13,4)8-10-20(17)9-7-18(2,3)22/h5-6,12-13,17,21-22H,7-11H2,1-4H3/t13-,17+,19+/m0/s1
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
USP issued SDS can be found here
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?