Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
autoignition temp.
808 °F
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(11-7(3)9)4-10-6(2)8/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
MLHOXUWWKVQEJB-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥99.7% | description 99% | description 90%, technical grade |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - | grade technical grade |
| format neat | format - | format - | format - |
| agency USP | agency - | agency - | agency - |
| bp 191 °C (lit.) | bp 191 °C (lit.) | bp 186-187 °C (lit.) | bp 66-68 °C/2 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.414 (lit.) | refractive index n20/D 1.414 (lit.) | refractive index n20/D 1.415 (lit.) | refractive index n20/D 1.453 (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propylene glycol diacetate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?