Przejdź do
1681815
USP
Triclocarban Związek pokrewny A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1,3-Bis(4-chlorophenyl)urea, 4,4′-Dichlorocarbanilide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
15 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10Cl2N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.14
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
4220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
triclocarban
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(cc1)NC(=O)Nc2ccc(cc2)Cl
InChI
1S/C13H10Cl2N2O/c14-9-1-5-11(6-2-9)16-13(18)17-12-7-3-10(15)4-8-12/h1-8H,(H2,16,17,18)
InChI key
ZNQCSLYENQIUMJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. Więcej informacji i wsparcia można uzyskać na stronie internetowej Farmakopei wydającej.
Application
Triclocarban Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Triclocarban
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
168184516818561667155
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
mixture
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
USP
agency
USP
agency
USP
agency
USP
API family
triclocarban
API family
triclocarban
API family
triclocarban
API family
ticlopidine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triclocarban Związek pokrewny A
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)