Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5200,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
vardenafil
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
- Vardenafil Hydrochloride
- Vardenafil Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| API family vardenafil | API family vardenafil | API family vardenafil | API family dicylomine |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?