Merck
1A03610
USP
R,R-LAMIVUDINE
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Synonim(y):
R,R-Lamivudine, (4-amino-1-((2R,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl)pyrimidin-2(1H)-one)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.26
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
API family
lamivudine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki MSDS i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem wydającej je Farmakopei. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Application
R,R-Lamivudine (USP PAI) is intended for use in analytical testing to detect, identify, and measure pharmaceutical impurities.
Features and Benefits
USP PAI advance your early analytical R&D and process development. PAI can be used in the following applications:
1. Conduct analytical tests during early formulation feasibility studies.
2. Determine degradation impurities produced during stress studies.
3. Develop, validate, and transfer analytical methods.
4. Perform spiking studies during process R&D to demonstrate depletion upon recrystallization.
5. Record retention times and/or spectra
6. Determine relative response factors.
7. Identify unknown impurities that formed during ICH stability conditions.
8. Identify impurities that are present in the Reference Listed Drug
9. Test for and profile impurities not listed in drug substance and drug product monographs.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Kartę SDS wydaną przez USP można znaleźć tutaj.
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT RE 2
Narządy docelowe
Blood
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)