Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6360,00 zł
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1C[C@H](O[C@H]([C@@H]1C(=O)NC2=CC=C(C=C2)F)C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)F
InChI
InChI=1S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22-14-13-21(23(30-22)16-3-11-20(28)12-4-16)24(29)27-19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28H,13-14H2,(H,27,29)/t21-,22+,23+/m1/s1
InChI key
IBDXWUJVRNPFPE-VJBWXMMDSA-N
General description
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description pharmaceutical analytical impurity (PAI) | description pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency USP |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?