Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5640,00 zł
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pharmaceutical analytical impurity (PAI) | description pharmaceutical analytical impurity (PAI) | description pharmaceutical analytical impurity (PAI) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency USP |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?