Merck
1A09850
USP
N-Nitroso N-Desmethyl Doxylamine Solution
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Synonim(y):
N-Nitroso N-Desmethyl Doxylamine Solution
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19N3O2
Masa cząsteczkowa:
285.34
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
powder
shelf life
per USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
storage temp.
-10 to -25°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the issuing Pharmacopoeia.">website
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here">here
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)