Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Przewidywany termin wysyłki04 stycznia 2027zSchnelldorf Distribution | 4060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4060,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 stycznia 2027Szczegóły
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(=O)(C=1N=C(NC2CC2C3=CC=C(F)C(F)=C3)C=4N=NN(C4N1)C5CC(OCCO)C(O)C5O)CCC
InChI
InChI=1S/C23H28F2N6O6S/c1-2-7-38(35,36)23-27-21(26-15-9-12(15)11-3-4-13(24)14(25)8-11)18-22(28-23)31(30-29-18)16-10-17(37-6-5-32)20(34)19(16)33/h3-4,8,12,15-17,19-20,32-34H,2,5-7,9-10H2,1H3,(H,26,27,28)/t12-,15+,16+,17-,19-,20+/m0/s1
InChI key
LRDWQLSHMNMZAJ-FNOIDJSQSA-N
General description
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical primary standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency USP |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?