Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N)C1=CC=C(C=C1)NCC2=NC=3C=C(C=CC3N2C)C(=O)N(C4=NC=CC=C4)CCC(=O)O
InChI
InChI=1S/C25H24N6O4/c1-30-20-10-7-17(25(35)31(13-11-23(32)33)21-4-2-3-12-27-21)14-19(20)29-22(30)15-28-18-8-5-16(6-9-18)24(26)34/h2-10,12,14,28H,11,13,15H2,1H3,(H2,26,34)(H,32,33)
InChI key
KOTNORPKACUHIN-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| agency USP | agency USP |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?