Merck
V001063
Tropaeolin OO
Synonim(y):
4-[(4-Anilinophenyl)azo]benzenesulfonic acid sodium salt, Orange IV
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14N3NaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.38
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-071-4
Beilstein/REAXYS Number:
3831566
Colour Index Number:
13080
MDL number:
eCl@ss:
32150326
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-12-10-17(11-13-18)21-20-16-8-6-15(7-9-16)19-14-4-2-1-3-5-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/b21-20+;
InChI key
MLVYOYVMOZFHIU-ANVLNOONSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)