Przejdź do
V800065
Barium chloride dihydrate
LR, 99-102%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BaCl2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.26
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-788-1
MDL number:
Assay:
99-102%
Grade:
LR
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
LR
product line
Vetec™
assay
99-102%
form
powder
pH
5-8 (25 °C, 50 g/L)
SMILES string
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barium chloride dihydrate
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)