Przejdź do
V800155
Diethyl ether
≥99.5%, Laboratory Reagent grade, contains 5 ppm BHT as stabilizer, Vetec™
Synonim(y):
Et2O, Ethoxyethane, Ether, Ethyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
UNSPSC Code:
12191502
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-467-2
Beilstein/REAXYS Number:
1696894
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
LR
Bp:
34.6 °C (lit.)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Diethyl ether, LR, contains 5 ppm BHT as stabilizer, ≥99.5%
grade
LR
vapor density
2.6 (vs air)
product line
Vetec™
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
320 °F
contains
5 ppm BHT as stabilizer
expl. lim.
36.5 %
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl ether
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
60-29-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)