Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
AgNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.87
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-853-9
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥99.9%
Grade:
AR
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
AR
vapor density
5.8 (vs air)
product line
Vetec™
assay
≥99.9%
form
solid
mp
212 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%
cation traces
Fe: ≤0.0003%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver nitrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?