Przejdź do
V900013
L-(+)-Tartaric acid
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonim(y):
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.09
EC Number:
201-766-0
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1725147
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
vapor density
5.18 (vs air)
product line
Vetec™
assay
99%
form
crystalline powder
autoignition temp.
797 °F
mp
170-172 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Tartaric acid
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)