Przejdź do
V900153
Imidazole
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonim(y):
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3H4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.08
EC Number:
206-019-2
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
103853
MDL number:
Assay:
98%
Grade:
reagent grade
Bp:
256 °C (lit.)
Vapor pressure:
<1 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
product line
Vetec™
assay
98%
form
crystalline
dilution
(for analytical testing)
pH
9.5-11 (25 °C, 6.8 g/L)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
SMILES string
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Application
Excellent for buffers in the range of pH 6.2-7.8
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imidazole
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
293.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
145 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)