Przejdź do
V900155
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
98%, Vetec™, reagent grade
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
TED, Triethylenediamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.17
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-999-9
Beilstein/REAXYS Number:
103618
MDL number:
Assay:
98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, Vetec™, reagent grade, 98%
grade
reagent grade
vapor pressure
2.9 mmHg ( 50 °C)
product line
Vetec™
assay
98%
sustainability
Sustainability features
refractive index
n20/D 1.4634 (lit.)
mp
156-159 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
N12CCN(CC2)CC1
InChI
1S/C6H12N2/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/h1-6H2
InChI key
IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)