Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.07
EC Number:
203-473-3
UNSPSC Code:
12352137
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
505945
MDL number:
Assay:
98%
Grade:
reagent grade
Bp:
195-198 °C
Vapor pressure:
0.08 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
reagent grade
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
product line
Vetec™
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
15.3 %
reaction suitability
reactivity: carbonyl reactive, reagent type: protection reagent
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylene glycol
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Kidney
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
231.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
111 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?