Przejdź do
V900209
Sodium tetraborate decahydrate
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonim(y):
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2B4O7 · 10H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.37
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-540-4
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
99%
Grade:
reagent grade
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
Vetec™
assay
99%
form
powder
pH
9.2 (10 g/L)
density
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI key
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Smartphone-based digital image colorimetry for the determination of total capsaicinoid content in chili pepper extracts.: Utilizing 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide in an innovative smartphone-based colorimetric analysis, this study presents a cost-effective and accessible method for quantifying capsaicinoids in chili extracts, enhancing food quality control and research in capsaicinoid-related health benefits (Vakh et al., 2024).
  • Multispectral and Molecular Docking Studies Reveal Potential Effectiveness of Antidepressant Fluoxetine by Forming Π-Acceptor Complexes.: This research explores the interaction of fluoxetine with 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide, demonstrating the compound′s role in enhancing the drug′s antidepressant effects through molecular docking studies, suggesting new therapeutic strategies (Gaber et al., 2022).
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium tetraborate decahydrate
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1303-96-4
CAS No.
1303-96-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)