Przejdź do
V900232
Sodium pyruvate
98%, Vetec™, reagent grade
Synonim(y):
α-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropanoic acid sodium salt, Pyruvic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCOONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.04
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-024-4
Beilstein/REAXYS Number:
3568341
MDL number:
Assay:
98%
Grade:
reagent grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sodium pyruvate, Vetec™, reagent grade, 98%
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
98%
mp
>300 °C (lit.)
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium pyruvate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)