Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
MOPS, Vetec™, reagent grade
grade
reagent grade
product line
Vetec™
form
crystalline powder
pH
2.5-4 (25 °C, 209 g/L)
useful pH range
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
SMILES string
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI key
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MOPS
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
vPvM
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?