Przejdź do
V900323
Hydroxyurea
Vetec™, reagent grade, ≥98%
Synonim(y):
Hydroxycarbamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CONHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.05
EC Number:
204-821-7
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1741548
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
≥98%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)NO
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
InChI key
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Anti-neoplastic. Inactivates ribonucleoside reductase by forming a free radical nitroxide that binds a tyrosyl free radical in the active site of the enzyme. This blocks the synthesis of deoxynucleotides, which inhibits DNA synthesis and induces synchronization or cell death in S-phase.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxyurea
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)