Przejdź do
V900335
Iodoacetamide
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonim(y):
2-Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, alpha-Iodoacetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ICH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.96
EC Number:
205-630-1
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1739080
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
98%
form
powder
mp
92-95 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Iodoacetamide acts as an alkylating reagent for cysteine residues in peptide sequencing. It is an irreversible inhibitor of enzymes with cysteine at the active site. It reacts much more slowly with histidine residues, but that activity is responsible for inhibiting ribonuclease.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodoacetamide
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)