Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2(CH2)4NH2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.07
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-375-9
Beilstein/REAXYS Number:
3906680
MDL number:
Assay:
≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Putrescine dihydrochloride, Vetec™, reagent grade, ≥98%
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
≥98%
mp
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Binds to the polyamine modulatory site of the NMDA receptor and potentiates NMDA-induced currents; precursor of spermidine.
Binds to the polyamine modulatory site of the NMDA receptor; potentiates NMDA-induced currents.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Putrescine dihydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?