Przejdź do
V900386
Resveratrol
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonim(y):
3,4′,5-Trihydroxy-trans-stilbene, 5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.24
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
98%
form
powder
solubility
acetone: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
InChI key
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Application
Selective inhibitor of COX−1.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Resveratrol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)