Przejdź do
V900474
Guanidine thiocyanate
Vetec™, reagent grade, ≥97%
Synonim(y):
Guanidinium rhodanide, Guanidinium thiocyanate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2C(=NH)NH2 · HSCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.16
EC Number:
209-812-1
UNSPSC Code:
51102829
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3563461
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
≥97%
form
powder or crystals
mp
120-122 °C (lit.)
SMILES string
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI key
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Application
Chaotropic agent and strong denaturant; solubilizes cells.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidine thiocyanate
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)