Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CsCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.36
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-600-2
MDL number:
eCl@ss:
38050206
Assay:
≥99%
Grade:
reagent grade
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
≥99%
mp
645 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
Used for the preparation of electrically conducting glasses.Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium chloride
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?