Przejdź do
V900484
MOPSO sodium salt
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonim(y):
3-(N-Morpholinyl)-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, 3-Morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14NNaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
9448952
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
98%
form
crystalline powder
useful pH range
6.2-7.6
pKa (25 °C)
6.9
solubility
water: 0.5 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES string
[Na+].OC(CN1CCOCC1)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H15NO5S.Na/c9-7(6-14(10,11)12)5-8-1-3-13-4-2-8;/h7,9H,1-6H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Investigation of the Interaction of Sodium Chloride and Two Amino Sulfonic Acids, HEPES and MOPSO, by EMF Measurements.: This study explores the electrochemical interactions between sodium chloride and the amino sulfonic acids HEPES and MOPSO, providing insights into their behavior in solution which may be relevant for biochemical applications (Wu et al., 1991).
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
According to Ferreira, et al., MOPSO can have a strong interaction with iron in solution. Based on this citation, it is recommended to use plastic-coated or PTFE-coated utensils when working with this chemical.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MOPSO sodium salt
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)