Przejdź do
V900596
Acetone oxime
Vetec™, reagent grade, 98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C=NOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.09
EC Number:
204-820-1
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1560146
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Assay:
98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
98%
bp
135 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
density
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, oxime
SMILES string
C\C(C)=N/O
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(2)4-5/h5H,1-2H3
InChI key
PXAJQJMDEXJWFB-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetone oxime
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Narządy docelowe
Blood, Central nervous system
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
127-06-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)