Przejdź do
V900613
D-(−)-Tartaric acid
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonim(y):
(2S,3S)-(−)-Tartaric acid, D-Threaric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.09
EC Number:
205-695-6
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1725145
MDL number:
Assay:
99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
description
synthetic
product line
Vetec™
assay
99%
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
mp
172-174 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Other Notes
Unnatural isomer
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-Tartaric acid
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)